Merck
365823
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-5-ニトロベンゾトリフルオリド
98%
別名:
5-ニトロ-α,α,α,2-テトラフルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(NO2)CF3
CAS番号:
分子量:
209.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
105-110 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-6-2-1-4(12(13)14)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H
InChI Key
DNTHMWUMRGOJRY-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride is formed during the fluorodenitration of 2-(4-chlorobenzene sulfonyl)-5-nitrotrifluoride using tetramethyl ammonium fluoride.
アプリケーション
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride may be used in the synthesis of [3-(4-nitro-2-trifluoromethylphenyl)aminophenyl]dihydroxyborane.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
365823-5G:
365823-BULK:
365823-25G:
365823-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isomerisation accompanying fluorodenitration of trifluoromethyl activated diphenyl sulfones.
Clark JH and Wails D.
Tetrahedron Letters, 34(24), 3901-3902 (1993)
Tatsuya Higashi et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 18(12), 1301-1307 (2002-12-28)
Derivatization of neutral steroids for increasing sensitivity in liquid chromatography/negative atmospheric pressure chemical ionization-mass spectrometry (APCI-MS) has been examined. Under APCI conditions, gas-phase electrons are provided by the corona discharge and captured by electron-affinitive compounds. In negative APCI-MS, therefore, ultrahigh