Merck
346675
Sigma-Aldrich
5-Acetylsalicylamide
98%
別名:
5-Acetyl-2-hydroxybenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COC6H3(OH)CONH2
CAS番号:
分子量:
179.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
220-222 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(N)=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-5(11)6-2-3-8(12)7(4-6)9(10)13/h2-4,12H,1H3,(H2,10,13)
InChI Key
LWAQTCWTCCNHJR-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Acetylsalicylamide is formed by lewis acidic ionic liquid catalyzed Friedel-Crafts acylation of salicylamide with acetyl chloride.
アプリケーション
5-Acetylsalicylamide can be used in the preparation of 5-acetyl-2(3H)-benzoxazolone, via two-step synthetic route using Hofmann rearrangement.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
346675-BULK:
346675-100G:
346675-VAR:
346675-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Acylation of salicylamide to 5-acetylsalicylamide using ionic liquids as dual catalyst and solvent.
Chen W, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry (Amsterdam, Netherlands), 16(5), 800-804 (2010)
New heterocyclic chalcones. Part 6. Synthesis and cytotoxic activities of 5-or 6-(3-aryl-2-propenoyl)-2 (3H)-benzoxazolones.
Ivanova YB, et al.
Heterocyclic Communications, 19(1), 23-28 (2013)