Merck
344729
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-3-methylpiperidine
99%
別名:
1-(3-メチル-1-ピペリジニル)-エタノン, 1-アセチル-3-ピペコリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO
CAS番号:
分子量:
141.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
239 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCCN(C1)C(C)=O
InChI
1S/C8H15NO/c1-7-4-3-5-9(6-7)8(2)10/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
XKFPNHDGLSYZRC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
位置選択的アミジルラジカル環化
環状アミノ化合物の位置選択的酸化
1-Acetyl-3-methylpiperidine may be employed as piperidine ligand to investigate the enzymatic activity and three-dimensional structure non-peptide ligand-cyclophilin complexes.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
344729-25G:
344729-BULK:
344729-100G:
344729-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
George Kontopidis et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 60(Pt 3), 479-485 (2004-03-03)
Piperidine ligands are described that provide the first examples of non-peptidic ligand structures for the cyclophilin family of proteins. Crystal structures of two ligand complexes are compared with the unliganded protein and show ligand-induced changes in side-chain conformation and water