Merck
342394
Sigma-Aldrich
過塩素酸バリウム 水和物
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ba(ClO4)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
336.23 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
屈折率
n20/D 1.533 (lit.)
SMILES記法
[Ba++].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO4.H2O/c;2*2-1(3,4)5;/h;2*(H,2,3,4,5);1H2/q+2;;;/p-2
InChI Key
QFLSNJWWQIFSOQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges