Merck
341339
Sigma-Aldrich
フェニルボロン酸1,3-プロパンジオールエステル
99%
別名:
2-フェニル-1,3,2-ジオキサボリナン, フェニルボロン酸グリコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11BO2
CAS番号:
分子量:
161.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
106 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1COB(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H11BO2/c1-2-5-9(6-3-1)10-11-7-4-8-12-10/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChI Key
QLWMDSAMEIJLQB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
341339-5G:
341339-1G:
341339-BULK:
341339-VAR:
試験成績書(COA)