Merck
340065
Sigma-Aldrich
O-t-Butylhydroxylamine hydrochloride
99%
別名:
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CONH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
125.60
Beilstein:
3668106
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
mp
158-159 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.CC(C)(C)ON