アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
92 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.541 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-2-4(10(11)12)6(9)5(3)8/h1-2H
InChI Key
ARCACZWMYGILNI-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
338362-5G:
338362-BULK:
338362-VAR:
338362-250G:
338362-25G:
試験成績書(COA)