Merck
337803
Sigma-Aldrich
Melamine/hydrogen fluoride
30:70 % (w/w)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7FN6
CAS番号:
分子量:
146.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
濃度
30:70 % (w/w)
密度
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[H].Nc1nc(N)nc(N)n1