蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
1254 mmHg ( 20 °C)
詳細
film resistivity > 50 Ω-cm
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
自己発火温度
136 °F
expl. lim.
99 %
bp
8.3 °C (lit.)
mp
−122 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[SiH2]Cl
InChI
1S/Cl2H2Si/c1-3-2/h3H2
InChI Key
MROCJMGDEKINLD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-34.6 °F
引火点(℃)
-37 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
333395-VAR:
333395-227G:
333395-BULK:
333395-227G-PW:
試験成績書(COA)