Merck
333220
Sigma-Aldrich
Thallium(III) chloride tetrahydrate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TlCl3·4H2O
CAS番号:
分子量:
382.80
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: thallium
SMILES記法
O.O.O.O.Cl[Tl](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.4H2O.Tl/h3*1H;4*1H2;/q;;;;;;;+3/p-3
InChI Key
OKOWNNXUBXWOSD-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
333220-BULK:
333220-VAR:
333220-50G:
333220-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)