Merck
332569
Sigma-Aldrich
β-Cyclodextrin/epichlorohydrin copolymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
InChI
1S/C6H12O6.C3H5ClO/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-2-1-3-5/h2-11H,1H2;1,3,5H,2H2/b;3-1-/t2?,3-,4?,5?,6?;/m1./s1
InChI Key
LXLFLTLTIRTMCL-ATQFLDRASA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3