アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
143-146 °C (lit.)
SMILES記法
CC(Oc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
AQIHDXGKQHFBNW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
328995-VAR:
328995-5G:
328995-BULK:
328995-1G:
アクティブなフィルタ