Merck
326194
Sigma-Aldrich
Diallyldimethylsilane
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2C=CHCH2)2Si(CH3)2
CAS番号:
分子量:
140.30
Beilstein:
1740059
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
54 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/C8H16Si/c1-5-7-9(3,4)8-6-2/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3
InChI Key
ZDSFBVVBFMKMRF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
326194-BULK:
326194-10G:
326194-VAR:
326194-1G:
326194-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)