Merck
326054
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) carbonate hydrate
99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Y2(CO3)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
357.84 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
SMILES記法
O.[Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.H2O.2Y/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
InChI Key
WJUZDKUDCZNBJS-UHFFFAOYSA-H
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
326054-25G:4548173937335
326054-VAR:
326054-100G:
326054-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ross K Taggart et al.
Environmental science. Processes & impacts, 20(10), 1390-1403 (2018-09-29)
Coal combustion ash is a promising alternative source of rare earth elements (REE; herein defined as the 14 stable lanthanides, yttrium, and scandium). Efforts to extract REE from coal ash will depend heavily on the location and speciation of these
資料
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.