Merck
319724
Sigma-Aldrich
パーフルオロ-1-オクタンスルホニルフルオリド
95% (sum of isomers)
別名:
ヘプタデカフルオロオクタンスルホニルフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)7SO2F
CAS番号:
分子量:
502.12
Beilstein:
1718067
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<10 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
95% (sum of isomers)
形状
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n20/D 1.301 (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
密度
1.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C8F18O2S/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28
InChI Key
BHFJBHMTEDLICO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
319724-25G:
319724-VAR:
319724-100G:
319724-BULK:
試験成績書(COA)