Merck
308781
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルホルムアミド-d7
99.5 atom % D
別名:
DMF-d7, ヘプタジューテロ-N,N-ジメチルホルムアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DCON(CD3)2
CAS番号:
分子量:
80.14
Beilstein:
1908468
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
同位体純度
99.5 atom % D
包装
pk of 5 × 0.5 mL
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
308781-BULK:
308781-1PAK-PW:
308781-1PAK:4548173305677
308781-0.5ML:
試験成績書(COA)