Merck
306401
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3,4,6-tetrafluorobenzene
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6HBrF4
CAS番号:
分子量:
228.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.467 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
密度
1.862 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(F)c(Br)c(F)c1F
包装
アンプル入り
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)