Merck
305359
Sigma-Aldrich
シクロヘキシルジメチルシラン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11SiH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
142.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
密度
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[SiH](C)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H18Si/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
SGKGLPDXRGGPCS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
305359-25G:
305359-VAR:
305359-10G:
305359-BULK:
試験成績書(COA)