Merck
305324
Sigma-Aldrich
(ホルミルメチル)トリフェニルホスホニウムクロリド
97%
別名:
2-オキソエチルトリフェニルホスホニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOCH2P(Cl)(C6H5)3
CAS番号:
分子量:
340.78
Beilstein:
4060813
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
97%
mp
209-212 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cl-].O=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18OP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-16H,17H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
RVEJRPJGKXTQIF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • α-アジドアルコールの合成でのヒドロアジド化反応
  • ぺルオキシダーゼ活性およびアポトーシスのインヒビターであるプロドラッグ、(2-ヒドロキシアミノビニル)トリフェニルホスフェニウム(HVTP)の合成
  • 分子内[4 + 3]付加環化反応
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)