Merck
305138
Sigma-Aldrich
2,2-ジメチル-4-ペンテン酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2C(CH3)2CO2H
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
104-108 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-5-7(2,3)6(8)9/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)
InChI Key
BGUAPYRHJPWVEM-UHFFFAOYSA-N
詳細
Acid catalyzed esterification of 2,2-dimethyl-4-pentenoic acid was reported.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
305138-BULK:
305138-VAR:
305138-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
How is chemical interesterification initiated: Nucleophilic substitution or a-proton abstraction?.
Liu L.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 81(4), 331-337 (2004)