Merck
300438
Sigma-Aldrich
4-ニトロ安息香酸(2R)-(−)-グリシジル
98%
別名:
4-ニトロ安息香酸(R)-(−)-オキシラン-2-メタノール, 4-ニトロ安息香酸(R)-(−)-グリシジル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO5
CAS番号:
分子量:
223.18
Beilstein:
5278590
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]19/D −37°, c = 1.08 in chloroform
mp
60-62 °C (lit.)
官能基
ester
ether
nitro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H9NO5/c12-10(16-6-9-5-15-9)7-1-3-8(4-2-7)11(13)14/h1-4,9H,5-6H2/t9-/m1/s1
InChI Key
MUWIANZPEBMVHH-SECBINFHSA-N
アプリケーション
(2R)-(−)-Glycidyl 4-nitrobenzoate can be used as a starting material in the total synthesis of leukotriene B4.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
300438-250MG:
300438-BULK:
300438-VAR:
300438-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Total synthesis of leukotriene B4.
Kerdesky FAJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(13), 3516-3520 (1993)