Merck
295523
Sigma-Aldrich
メチルビニルエーテル
≥98%
別名:
メトキシエチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH=CH2
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
1209255
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
≥98%
含みます
0.1% triethanolamine as stabilizer
SMILES記法
COC=C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Packaged in lecture bottle
おすすめ製品
Stainless steel control valve Z146951 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 is recommended.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-76.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
295523-VAR:
295523-BULK:
295523-227G:
試験成績書(COA)