蒸気密度
4.13 (vs air)
アッセイ
98%
含みます
1% tributylamine as inhibitor
bp
−28.4 °C (lit.)
mp
−158 °C (lit.)
SMILES記法
F\C(F)=C(\F)Cl
InChI
1S/C2ClF3/c3-1(4)2(5)6
InChI Key
UUAGAQFQZIEFAH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Compatible with the following:
法的情報
よく一緒に購入される製品
ホースバーブ
レギュレーター
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
295167-BULK:
295167-900G:
295167-100G:
295167-VAR:
試験成績書(COA)