Merck
291269
Sigma-Aldrich
α-(Trichloromethyl)benzyl acetate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH(CCl3)C6H5
CAS番号:
分子量:
267.54
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
86-89 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)OC(c1ccccc1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C10H9Cl3O2/c1-7(14)15-9(10(11,12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3
InChI Key
JKRWZLOCPLZZEI-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
291269-BULK:
291269-1KG:
291269-250G:
291269-VAR:
試験成績書(COA)