Merck
288071
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2NCH2CH2NH2)2PtCl2
CAS番号:
分子量:
386.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
反応適合性
reagent type: catalyst
core: platinum
SMILES記法
Cl[Pt]Cl.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.2ClH.Pt/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
MXLIXEZAMQLDMM-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • 電解還元反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
288071-1G:
288071-VAR:
288071-BULK:
試験成績書(COA)