コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
277975
Sigma-Aldrich
Butyldiisopropoxyborane
98%
別名:
Diisopropyl butylboronate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3B[OCH(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
186.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
145-147 °C/746 mmHg (lit.)
密度
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C10H23BO2/c1-6-7-8-11(12-9(2)3)13-10(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3
InChI Key
QNRNUKUCUSOJKW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Potential derivatizing agent for difunctional compounds for GC and GC-MS analysis.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 18, 80-80 (1985)