蒸気圧
23.32 psi ( 55 °C)
6.58 psi ( 20 °C)
形状
liquid
濃度
2.0 M in methylene chloride
密度
1.363 g/mL at 25 °C
SMILES記法
ClP(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
InChI Key
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory Tract
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
276812-800ML:4548173128887
276812-BULK:
276812-VAR:
276812-100ML:4548173128870