Merck
273384
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,2,2-trichloroacetimidate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CCl3C(=NH)OC2H5
CAS番号:
分子量:
190.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
74-75 °C/39 mmHg (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H6Cl3NO/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h8H,2H2,1H3
InChI Key
JOSSZRPXOBWRQT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ethyl 2,2,2-trichloroacetimidate may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
273384-5G:
273384-VAR:
273384-25G:
273384-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)