グレード
HPLC grade
品質水準
蒸気密度
3.9 (vs air)
蒸気圧
41 mmHg ( 21 °C)
アッセイ
≥99.7%
形状
liquid
自己発火温度
745 °F
精製方法
glass distillation
expl. lim.
6 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.020% water
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
密度
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.20
λ: 230 nm Amax: 0.10
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI Key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270350-4L:
270350-2L:
270350-10L:
270350-1L:
270350-BULK:
270350-4X4L:
270350-100ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)