Merck
270105
Sigma-Aldrich
NB-Enantrane
0.5 M in THF
別名:
9-BBN-nopol benzyl ether adduct, 0.5M in tetrahydrofuran solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H39BO
CAS番号:
分子量:
378.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
濃度
0.5 M in THF
密度
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)[C@H]2C[C@H](B3[C@@H]4CCC[C@H]3CCC4)[C@@H](CCOCc5ccccc5)[C@@H]1C2
法的情報
NB-Enantrane is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC