Merck
263788
Sigma-Aldrich
8-Azidoadenosine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N8O4
CAS番号:
分子量:
310.27
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
97%
mp
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c(N=[N+]=[N-])nc12