Merck
259063
Sigma-Aldrich
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
98%
別名:
NSC 136109
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCOCH2P(Br)(C6H5)3
CAS番号:
分子量:
415.26
Beilstein:
3812975
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
165-170 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Br-].COC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20O2P.BrH/c1-23-21(22)17-24(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
VCWBQLMDSMSVRL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • Wittig反応を用いるGSK-3インヒビター
  • 抗真菌作用および細胞増殖抑制作用を目指した置換フラノン
  • フォトクロミック性ジチエニルエテン誘導体
  • アリルアルコール類を含むgem-ジヨードアルカン
  • Au触媒脱酸素的Nazarov環化を経由する高度置換シクロペンテンおよびブラジラン
以下の用途に用いる反応剤です。
  • α,β-不飽和エステルホスホナートの不斉水素化
  • ホスホニウムアルキルエステル塩の熱分解の研究
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
259063-VAR:
259063-BULK:
259063-250G:
259063-50G:
試験成績書(COA)