Merck
257818
Sigma-Aldrich
3-フェノキシ-1,2-プロパンジオール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
168.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
bp
315 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(O)COc1ccccc1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
257818-BULK:
257818-25G:
257818-VAR:
257818-100G:
257818-5G:
257818-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)