Merck
257184
Sigma-Aldrich
トリエチルアルミニウム 溶液
25 wt. % in toluene
別名:
アルミニウムトリエタニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al(C2H5)3
CAS番号:
分子量:
114.16
Beilstein:
3587229
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
濃度
25 wt. % in toluene
密度
0.848 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
InChI Key
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Angled septum-inlet adapter Z11,820-6 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z11,814-1 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z11,819-2 is recommended.
セプタム インレット アダプター
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
257184-100G:4548173125954
257184-1KG:4548173125961
257184-VAR:
257184-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)