Merck
254541
Sigma-Aldrich
ビス(トリメチルシリル) アセチレンジカルボキシラート
97%
別名:
2-ブチン二酸ビス(トリメチルシリル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O4Si2
CAS番号:
分子量:
258.42
Beilstein:
4680184
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
94 °C/0.005 mmHg (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)OC(=O)C#CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H18O4Si2/c1-15(2,3)13-9(11)7-8-10(12)14-16(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
RYHMNBZWRLSKHY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)