Merck
252344
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyphenyl isocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H4NCO
CAS番号:
分子量:
163.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.527 (lit.)
n20/D 1.5270 (lit.)
bp
119-121 °C/22 mmHg (lit.)
密度
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-2-12-9-6-4-3-5-8(9)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
BUIQXUQLYZPMLS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
252344-BULK:
252344-25G:
252344-VAR:
252344-5G:
試験成績書(COA)