Merck
249998
Sigma-Aldrich
塩化チタン(III) 溶液
~10 wt. % in 20-30 wt. % hydrochloric acid
別名:
三塩化チタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiCl3
CAS番号:
分子量:
154.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
反応適合性
reagent type: catalyst
core: titanium
濃度
~10 wt. % in 20-30 wt. % hydrochloric acid
密度
1.192 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
水素脱着特性[1]
窒素-窒素結合の還元的開裂[2]
以下の用途に用いる試薬です。
光触媒合成[3]
チタニア/臭化セチルトリメチルアンモニウムナノスケルトンを原料とするナノ構造体の合成[4]
その他情報
正確な濃度についてはラベルをご覧ください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
249998-VAR:
249998-25ML:4548173124612
249998-500ML:4548173124629
249998-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S. Isobe, et al.,
Applied Physics Letters, 99 (2011)
Shuxi Dai et al.
Nanoscale research letters, 5(11), 1829-1835 (2010-12-03)
Highly crystalline TiO(2) nanostructures were prepared through a facile inorganic acid-assisted hydrothermal treatment of hexagonal-structured assemblies of nanocrystalline titiania templated by cetyltrimethylammonium bromide (Hex-ncTiO(2)/CTAB Nanoskeleton) as starting materials. All samples were characterized by X-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy
D. Meroni, et al
Catalysis Today, 161, 169-174 (2011)
D J Kushner et al.
Analytical biochemistry, 133(1), 116-119 (1983-08-01)
Hydroxamic acid siderophores were observed to be inactivated by exposure to titanium(III) chloride. To study the reaction, a series of eight model hydroxamic acids were prepared and reacted with titanium(III) chloride. The products were shown by ir and NMR comparisons
C Noubactep et al.
Journal of hazardous materials, 132(2-3), 202-212 (2005-11-08)
The effectiveness of elemental iron (Fe(0)) to remove uranium (U) from the aqueous phase has been demonstrated. While the mitigation effect is sure, discrepancies in the removal mechanism have been reported. The objective of this study was to investigate the