Merck
248274
Sigma-Aldrich
Glyoxal dithiosemicarbazone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8N6S2
CAS番号:
分子量:
204.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
SMILES記法
NC(=S)N\N=C\C=N\NC(N)=S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)