Merck
247170
Sigma-Aldrich
5′-Fluoro-2′-hydroxyacetophenone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(OH)COCH3
CAS番号:
分子量:
154.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
bp
65-66 °C/8 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChI Key
KOFFXZYMDLWRHX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5′-Fluoro-2′-hydroxyacetophenone has been used in the preparation of:
  • 1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)-3-hydroxy-5-phenyl-2,4-pentadien-1-one
  • 3-hydroxy and 3-methoxyflavones
  • 3-hydroxy and 3-methoxy 2-styrylchromones
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
247170-1G:
247170-5G:
247170-BULK:
247170-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis and anti-rhinovirus properties of fluoro-substituted flavonoids.
Conti C, et al.
Antiviral Chem. Chemother., 16(4), 267-276 (2005)