アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.628 (lit.)
bp
129-130 °C/4 mmHg (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
密度
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H
InChI Key
SVLZRCRXNHITBY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
246220-250MG:
246220-VAR:
246220-BULK:
246220-1G:
試験成績書(COA)