Merck
246212
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxyindole
98%
別名:
NSC 92539
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13NO
CAS番号:
分子量:
223.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
57-61 °C (lit.)
SMILES記法
C(Oc1cccc2[nH]ccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO/c1-2-5-12(6-3-1)11-17-15-8-4-7-14-13(15)9-10-16-14/h1-10,16H,11H2
InChI Key
LJFVSIDBFJPKLD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • ヨウ素触媒Markovnikov付加反応を経由するオキソピロリジン類縁体の位置選択的合成に用いる反応剤
  • 医薬品化学研究で有用なインドール類のBartoli還元的環化による合成に用いる反応剤
  • がんにおけるアポトーシスの画像化用新規PET剤である炭素11ラベル化4-アリール-4H-クロメンの合成に用いる反応剤
  • HCVインヒビターの合成に用いる反応剤
  • CB2カンナビノイドレセプターリガンドである、インドール-3-イル テトラメチルシクロプロピル ケトンの合成に用いる反応剤
  • アポトーシス誘導剤である4-アリール-4H-クロメンの合成に用いる反応剤
4-Benzyloxyindole was used in the synthesis of 4-alkyloxy-aminoalkyl indole derivatives.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
246212-VAR:
246212-1G:
246212-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A K Dutta et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 5(8), 1591-1600 (1997-08-01)
Several novel 4-alkyloxy-aminoalkyl indole derivatives 3 were synthesized from 4-benzyloxyindole (1). Alkylation of 1 with 4-(2-chloroethyl)morpholine (NaH/HMPA) formed 2. Deprotection using palladium hydroxide on carbon/hydrogen followed by alkylation with the appropriate alkyl bromide gave the target compounds 3b-3j. In the
Ruinan Yang et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 370(3), 864-875 (2019-04-19)
Castration-resistant prostate cancer that has become resistant to docetaxel (DTX) represents one of the greatest clinical challenges in the management of this malignancy. There is an urgent need to develop novel therapeutic agents to overcome chemoresistance and improve the overall