Merck
246042
Sigma-Aldrich
3-ブチン-2-オール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CCH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
70.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
66-67 °C/150 mmHg (lit.)
密度
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3
InChI Key
GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換