Merck
243744
Sigma-Aldrich
Diethyl bis(4-pivaloylbenzyl)malonate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H40O6
CAS番号:
分子量:
508.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
SMILES記法
CCOC(=O)C(Cc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)C)(Cc2ccc(cc2)C(=O)C(C)(C)C)C(=O)OCC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)