Merck
237914
Sigma-Aldrich
Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether
98%
別名:
2,2′-(1,4-Phenylenedioxy)diethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(OCH2CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
198.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
solid
自己発火温度
874 °F
mp
100-102 °C (lit.)
SMILES記法
OCCOc1ccc(OCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O4/c11-5-7-13-9-1-2-10(4-3-9)14-8-6-12/h1-4,11-12H,5-8H2
InChI Key
WTPYFJNYAMXZJG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
237914-VAR:
237914-100G:
237914-1KG:
237914-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Evelyn C S Santos et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(4), 703-714 (2019-12-24)
Here we describe the assembly and pH-driven operation of two nanocarriers based on non-functionalized (MCM-41) and carboxylate-functionalized (MCM-41-COOH) containers loaded with the anticancer drug doxorubicin (DOX) and capped by quaternary ammonium pillar[5]arene (P[5]A) nanogates. MCM-41 and MCM-41-COOH containers were synthesized