Merck
235547
Sigma-Aldrich
スベロイルクロリド
97%
別名:
オクタン二酸ジクロリド, スベリン酸ジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCO(CH2)6COCl
CAS番号:
分子量:
211.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
162-163 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)CCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C8H12Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6-8(10)12/h1-6H2
InChI Key
PUIBKAHUQOOLSW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
235547-BULK:
235547-5G:
235547-25G:
235547-VAR:
235547-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Queeny Dasgupta et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(3), 2112-2119 (2015-12-23)
Salicylic acid (SA) based biodegradable polyanhydrides (PAHs) are of great interest for drug delivery in a variety of diseases and disorders owing to the multi-utility of SA. There is a need for the design of SA-based PAHs for tunable drug