Merck
235326
Sigma-Aldrich
クロトン酸ビニル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCO2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
112.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
含みます
100 ppm hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C=C\C(=O)OC=C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)