Merck
229571
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride hydrate
99.995%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Cr(H2O)4Cl2]Cl·xH2O
CAS番号:
分子量:
158.36 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.995%
形状
powder and chunks
mp
83 °C (lit.)
密度
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI Key
KAVBMPSEABAPIE-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229571-100G:
229571-25G:
229571-VAR:
229571-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)