Merck
229180
Sigma-Aldrich
(+)-L-酒石酸ジイソプロピル
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
別名:
L-(+)-酒石酸ジイソプロピルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH(OH)CO2CH(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
234.25
Beilstein:
1727863
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
eCl@ss:
39021705
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
光学活性
[α]24/D +17°, neat
光学純度
ee: 99% (GLC)
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
152 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m1/s1
InChI Key
XEBCWEDRGPSHQH-HTQZYQBOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
D-体, L-体とも、エナンチオ選択的エポキシ化によるα-フルフリルアミドとアリルアルコ-ルのラセミ体の速度論的分割に用いる試薬です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
229180-25G:
229180-100G:
229180-VAR:
229180-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron, 49, 2641-2641 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 12208-12208 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1444-1444 (1994)
Aldrichimica Acta, 18, 53-53 (1985)