Merck
226386
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-1H-1,2,4-triazole
98%
別名:
MST
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13N3O2S
CAS番号:
分子量:
251.30
Beilstein:
618223
MDL番号:
アッセイ
98%
SMILES記法
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)n2cncn2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)