Merck
225053
Sigma-Aldrich
4-アミノ-2-メチルフェノール
97%
別名:
4-アミノ-o-クレゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
123.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
174-176 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(N)ccc1O